2-Bromo-1-cloro-6-(trifluorometil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-cloro-3-(trifluorometil)benceno
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
2-Bromo-1-cloro-6-(trifluorometil)benceno 98%
2-Bromo-1-cloro-6-(trifluorometil)benceno
Formula: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Pto. Ebullición: 75…77 °C/0.5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115994
Núm. CAS: 56131-47-6