Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 123 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273.51 g/mol
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Densidad: 1.87 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094149
Núm. CAS: 351003-45-7
UN: 2921
ADR: 8+4.1 II