Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 259 EUR
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094150
Núm. CAS: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II