1,4-Difluoro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenceno 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
Pto. Ebullición: 178…179 °C
Densidad: 1,998 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094151
Núm. CAS: 2265-92-1