3-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2309-25G
PC2309-5G
PC2309-10G
APOSPC2309-25GEA
0
EUR
APOSPC2309-25G
APOSPC2309-5G
APOSPC2309-10G
3-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
3-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃ClFN Pto. de fusión: 40…44 °C Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042206 Núm. CAS: 94087-40-8 EINECS: 301-934-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |