1,4-Dibromotetrafluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 65.4 EUR
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenceno 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenceno
Formula: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000309
Núm. CAS: 344-03-6
EINECS: 206-448-5