1-Cloro-2-fluoro-3-iodobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Cloro-2-fluoro-3-iodobenceno 95%
1-Cloro-2-fluoro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
MW: 256,4439 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C
Densidad: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094152
Núm. CAS: 72373-82-1