1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-5GEA 42.2 EUR
APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutano 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutano
Formula: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 72 °C/80mmHg
Densidad: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039224
Núm. CAS: 18599-20-7