Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. de fusión: 131…138 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055635
Núm. CAS: 320-98-9