2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2322G-1G PC2322G-5G
APOSPC2322G-1GEA 111 EUR
APOSPC2322G-1G APOSPC2322G-5G
2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene 97%
2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene
Precursor to tetrafluoroallene.
Formula: C₃Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236663
Núm. CAS: 666-40-0