1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2326-100G PC2326-500G
APOSPC2326-100GEA 105 EUR
APOSPC2326-100G APOSPC2326-500G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona 95%
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetona
Treatment with sodium acetate readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate, a versatile intermediatesee: J. Org. Chem., 58, 4033 (1993).
Formula: Br₂HCC(O)CF₃
Pto. Ebullición: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041362
Núm. CAS: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8,III