2,6-Dibromo-4-(trifluorometoxi)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 34.8 EUR
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluorometoxi)anilina 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₄Br₂F₃NO
Pto. Ebullición: 65 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153113
Núm. CAS: 88149-49-9