2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 145 EUR
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina 95%
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Pto. Ebullición: 64…65 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 34…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068181
Núm. CAS: 72678-19-4