1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 434 EUR
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃HBr₂F₃
Pto. Ebullición: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042236
Núm. CAS: 431-22-1