2,3-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
2,3-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069115
Núm. CAS: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3