2,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2335-100G
PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA
105
EUR
APOSPC2335-100G
APOSPC2335-500G
2,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
2,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula:
C₇H₃Cl₂F₃ Pto. Ebullición: 178 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,377 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000582 Núm. CAS: 320-60-5 EINECS: 206-278-1 UN: 3265 ADR: 8,II |