3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Pto. Ebullición: 173…174 °C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000555
Núm. CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III