1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2345-10G PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA 219 EUR
APOSPC2345-10G APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Formula: C₇H₅F₇O₂
Pto. Ebullición: 56…57 °C/38mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511282
Núm. CAS: 356-30-9