2,4-Difluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2353-25G
APOSPC2353-25GEA 163 EUR
APOSPC2353-25G
2,4-Difluorobencenosulfonamida
2,4-Difluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320743
Núm. CAS: 13656-60-5