Ácido 4-bromo-3-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
Ácido 4-bromo-3-fluorobenzoico 98%
Ácido 4-bromo-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Pto. de fusión: 209…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672932
Núm. CAS: 153556-42-4