2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 109 EUR
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203251
Núm. CAS: 236736-23-5