trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2357-5G PC2357-25G
APOSPC2357-5GEA 491 EUR
APOSPC2357-5G APOSPC2357-25G
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Formula: C₄H₂F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094154
Núm. CAS: 23012-94-4