2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,027 g/mol
Pto. de fusión: 99…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973423
Núm. CAS: 883502-07-6