1,2-Dicloro-1,2-difluoroetileno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 991 EUR
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dicloro-1,2-difluoroetileno 96%
1,2-Dicloro-1,2-difluoroetileno
Formula: C₂Cl₂F₂
Pto. Ebullición: 21…22 °C/760mmHg
Densidad: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 598-88-9