2-Fluoronaftaleno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 68.6 EUR
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaftaleno
2-Fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₇F
MW: 146.16 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 61 °C
Densidad: 1.14
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082618
Núm. CAS: 323-09-1
EINECS: 206-299-6