1,3-Difluoro-5-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoroiodobenzene
PC2379-25G PC2379-100G PC2379-5G
APOSPC2379-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2379-25G APOSPC2379-100G APOSPC2379-5G
1,3-Difluoro-5-iodobenceno 98%
1,3-Difluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
Pto. Ebullición: 173…174 °C
Densidad: 2,004 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094155
Núm. CAS: 2265-91-0
EINECS: 607-122-9