Ácido 2,6-difluoro-4-metoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 EUR
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
Ácido 2,6-difluoro-4-metoxibenzoico 97%
Ácido 2,6-difluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02949623
Núm. CAS: 123843-65-2