4-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido 98%
4-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091012
Núm. CAS: 50823-87-5