4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411551
Núm. CAS: 625446-22-2