2,4-Dicloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dicloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
2,4-Dicloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Pto. Ebullición: 291…294 °C
Pto. de fusión: 74…78 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042480
Núm. CAS: 29091-09-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III