4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Pto. Ebullición: 54 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040722
Núm. CAS: 34328-46-6