2',4'-Dicloroa-5'-fluorocetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 36.4 EUR
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dicloroa-5'-fluorocetofenona 98%
2',4'-Dicloroa-5'-fluorocetofenona
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Pto. Ebullición: 134…135 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077499
Núm. CAS: 704-10-9