1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,9924 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/22mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060647
Núm. CAS: 36556-50-0