1,3-Dicloro-4-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
PC2398M-25G PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2398M-25G APOSPC2398M-100G
1,3-Dicloro-4-fluorobenceno 99%
1,3-Dicloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,409 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000580
Núm. CAS: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 1993
ADR: 3,III