1,4-Dicloro-2-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 111 EUR
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dicloro-2-fluorobenceno 98%
1,4-Dicloro-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
MW: 164,99 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060656
Núm. CAS: 348-59-4