1,3-Dicloro-2-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichlorofluorobenzene
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dicloro-2-fluorobenceno 99%
1,3-Dicloro-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
Pto. Ebullición: 168…169 °C
Pto. de fusión: 36…38 °C
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010307
Núm. CAS: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II