1,2-Dicloro-4-fluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dichlorofluorobenzene
PC2400-100G PC2400-25G PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA 88.6 EUR
APOSPC2400-100G APOSPC2400-25G APOSPC2400-500G
1,2-Dicloro-4-fluorobenceno 99%
1,2-Dicloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂F
Pto. Ebullición: 166…171 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018119
Núm. CAS: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3