3,5-Dicloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 335 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dicloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
3,5-Dicloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₂Cl₂F₄
MW: 232,99 g/mol
Pto. Ebullición: 166…168 °C
Densidad: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068183
Núm. CAS: 77227-81-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III