3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 260 EUR
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈BrF
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038228
Núm. CAS: 10540-35-9