1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 109 EUR
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenceno 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04116322
Núm. CAS: 811842-30-5