1,3-Dicloro-4-fluoro-6-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dicloro-5-fluoronitrobenceno
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dicloro-4-fluoro-6-nitrobenceno 97%
1,3-Dicloro-4-fluoro-6-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Pto. Ebullición: 56 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115003
Núm. CAS: 2105-59-1