3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Pto. de fusión: 45…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236238
Núm. CAS: 262587-06-4