2,6-Dicloro-4-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 290 EUR
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dicloro-4-fluorofenol 98%
2,6-Dicloro-4-fluorofenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 142 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010675
Núm. CAS: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
UN: 3261
ADR: 8,III