1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4,5-Trifluoronitrobenceno
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 219 EUR
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenceno
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08 g/mol
Densidad: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456803
Núm. CAS: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III