2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 295 EUR
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina 98%
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C
Pto. de fusión: -1
Densidad: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042224
Núm. CAS: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III