2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2440-100G
PC2440-25G
PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA
332
EUR
APOSPC2440-100G
APOSPC2440-25G
APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Pto. de fusión: 116…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04107675 Núm. CAS: 61150-59-2 |