3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G
PC2446-25G
PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA
84.1
EUR
APOSPC2446-100G
APOSPC2446-25G
APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.02 g/mol Pto. Ebullición: 185…186 °C/760mmHg Densidad: 1.503 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972694 Núm. CAS: 59907-12-9 EINECS: 261-981-0 |