3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2453-10G
PC2453-1G
PC2453-5G
PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA
128
EUR
APOSPC2453-10G
APOSPC2453-1G
APOSPC2453-5G
APOSPC2453-25G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₂ MW: 209,0019 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840463 Núm. CAS: 98191-30-1 |