5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 575 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972695
Núm. CAS: 887268-26-0