2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

PC2458-25G PC2458-5G PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA 0 EUR
APOSPC2458-25G APOSPC2458-5G APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃S
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665597
Núm. CAS: 128306-96-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR